SAB1409315
Monoclonal Anti-MAP3K4 antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ42439, KIAA0213, MAPKKK4, MEKK4, MTK1, PRO0412
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6A12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.63 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP3K4(4216)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
AASRPSPSGGDSVLPKSISSAHDTRGSSVPENDRLASIAAELQFRSLSRHSSPTEERDEPAYPRGDSSGSTRRSWELRTLISQSKDTASKLGPIEAIQKS
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)