SAB1409296
Monoclonal Anti-SMAD5 antibody produced in mouse
clone 5E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp781C1895, DKFZp781O1323, Dwfc, JV5-1, MADH5
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 34.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMAD5(4090)
Immunogen
Sequence
KPLDICEFPFGSKQKEVCINPYHYKRVESPVLPPVLVPRHNEFNPQHSLLVQFRNLSHNEPHMPQNATFPDSFHQPNN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)