Merck
SAB1409119
Sigma-Aldrich
Anti-GLB1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EBP, ELNR1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 76.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLB1(2720)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes beta-galactosidase-1, a lysosomal enzyme that hydrolyzes the terminal beta-galactose from ganglioside substrates and other glycoconjugates. Defects in this gene are the cause of GM1-gangliosidosis and Morquio B syndrome. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
GLB1 (AAH07493.1, 1 a.a. ~ 677 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGFLVRILLLLLVLLLLGPTRGLRNATQRMFEIDYSRDSFLKDGQPFRYISGSIHYSRVPRFYWKDRLLKMKMAGLNAIQTYVPWNFHEPWPGQYQFSEDHDVEYFLRLAHELGLLVILRPGPYICAEWEMGGLPAWLLEKESILLRSSDPDYLAAVDKWLGVLLPKMKPLLYQNGGPVITVQVENEYGSYFACDFDYLRFLQKRFRHHLGDDVVLFTTDGAHKTFLKCGALQGLYTTVDFGTGSNITDAFLSQRKCEPKGPLINSEFYTGWLDHWGQPHSTIKTEAVASSLYDILARGASVNLYMFIGGTNFAYWNGANSPYAAQPTSYDYDAPLSEAGDLTEKYFALRNIIQKFEKVPEGPIPPSTPKFAYGKVTLEKLKTVGAALDILCPSGPIKSLYPLTFIQVKQHYGFVLYRTTLPQDCSNPAPLSSPLNGVHDRAYVAVDGIPQGVLERNNVITLNITGKAGATLDLLVENMGRVNYGAYINDFKGLVSNLTLSSNILTDWTIFPLDTEDAVRSHLGGWGHRDSGHHDEAWAHNSSNYTLPAFYMGNFSIPSGIPDLPQDTFIQFPGWTKGQVWINGFNLGRYWPARGPQLTLFVPQHILMTSAPNTITVLELEWAPCSSDDPELCAVTFVDRPVIGSSVTYDHPSKPVEKRLMPPPPQKNKDSWLDHV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)