Merck
SAB1408254
Sigma-Aldrich
Anti-CNTROB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LIP8, PP1221
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~101.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNTROB(116840)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
CNTROB is a centrosomal protein that interacts with BRCA2 (MIM 600185) and is required for centriole duplication and cytokinesis (Zou et al., 2005 [PubMed 16275750]).[supplied by OMIM
Immunogen
CNTROB (AAH21134.1, 1 a.a. ~ 903 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATSADSPSSPLGAEDLLSDSSEPPGLNQVSSEVTSQLYASLRLSRQAEATARAQLYLPSTSPPHEGLDGFAQELSRSLSVGLEKNLKKKDGSKHIFEMESVRGQLQTMLQTSRDTAYRDPLIPGAGSERREEDSFDSDSTATLLNTRPLQDLSPSSSAQALEELFPRYTSLRPGPPLNPPDFQGLRDALDSEHTRRKHCERHIQSLQTRVLELQQQLAVAVAADRKKDTMIEQLDKTLARVVEGWNRHEAERTEVLRGLQEEHQAAELTRSKQQETVTRLEQSLSEAMEALNREQESARLQQRERETLEEERQALTLRLEAEQQRCCVLQEERDAARAGQLSEHRELETLRAALEEERQTWAQQEHQLKEHYQALQEESQAQLEREKEKSQREAQAAWETQHQLALVQSEVRRLEGELDTARRERDALQLEMSLVQARYESQRIQLESELAVQLEQRVTERLAQAQESSLRQAASLREHHRKQLQDLSGQHQQELASQLAQFKVEMAEREERQQQVAEDYELRLAREQARVCELQSGNQQLEEQRVELVERLQAMLQAHWDEANQLLSTTLPPPNPPAPPAGPSSPGPQEPEKEERRVWTMPPMAVALKPVLQQSREARDELPGAPPVLCSSSSDLSLLLGPSFQSQHSFQPLEPKPDLTSSTAGAFSALGAFHPDHRAERPFPEEDPGPDGEGLLKQGLPPAQLEGLKNFLHQLLETVPQNNENPSVDLLPPKSGPLTVPSWEEAPQVPRIPPPVHKTKVPLAMASSLFRVPEPPSSHSQGSGPSSGSPERGGDGLTFPRQLMEVSQLLRLYQARGWGALPAEDLLLYLKRLEHSGTDGRGDNVPRRNTDSRLGEIPRKEIPSQAVPRRLATAPKTEKPPARKKSGHPAPSSMRSRGGVWR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable