Merck
SAB1408070
Sigma-Aldrich
Anti-CRISPLD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CRISP10, DKFZp762F133, LCRISP1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~56.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human CRISPLD1 protein.
The gene CRISPLD1 (cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 1) is mapped to human chromosome 8q21.11. It has more cysteine residues compared to other similar sized proteins.
Immunogen
CRISPLD1 (NP_113649, 1 a.a. ~ 500 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKCTAREWLRVTTVLFMARAIPAMVVPNATLLEKLLEKYMDEDGEWWIAKQRGKRAITDNDMQSILDLHNKLRSQVYPTASNMEYMTWDVELERSAESWAESCLWEHGPASLLPSIGQNLGAHWGRYRPPTFHVQSWYDEVKDFSYPYEHECNPYCPFRCSGPVCTHYTQVVWATSNRIGCAINLCHNMNIWGQIWPKAVYLVCNYSPKGNWWGHAPYKHGRPCSACPPSFGGGCRENLCYKEGSDRYYPPREEETNEIERQQSQVHDTHVRTRSDDSSRNEVISAQQMSQIVSCEVRLRDQCKGTTCNRYECPAGCLDSKAKVIGSVHYEMQSSICRAAIHYGIIDNDGGWVDITRQGRKHYFIKSNRNGIQTIGKYQSANSFTVSKVTVQAVTCETTVEQLCPFHKPASHCPRVYCPRNCMQANPHYARVIGTRVYSDLSSICRAAVHAGVVRNHGGYVDVMPVDKRKTYIASFQNGIFSESLQNPPGGKAFRVFAVV
Biochem./physiol. Wirkung
CRISPLD1 (cysteine rich secretory protein LCCL domain containing 1) is indirectly associated with NSCLP (nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate) by associating with CRISPLD2 and folate pathway genes.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brett T Chiquet et al.
Birth defects research. Part A, Clinical and molecular teratology, 91(1), 44-49 (2011-01-22)
Nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate (NSCLP) is a common birth defect that has a multifactorial etiology. Despite having substantial genetic liability, <15% of the genetic contribution to NSCLP has been delineated. In our efforts to dissect the
Chinyere Ibeawuchi et al.
International journal of molecular sciences, 16(2), 3856-3869 (2015-02-14)
The multifocal nature of prostate cancer (PCa) creates a challenge to patients' outcome prediction and their clinical management. An approach that scrutinizes every cancer focus is needed in order to generate a comprehensive evaluation of the disease, and by correlating