SAB1407632
Anti-MAP1S antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BPY2IP1, C19orf5, FLJ10669, MAP8, MGC133087, VCY2IP-1, VCY2IP1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~112.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MAP1S(55201)
Immunogen
Sequence
MAAVAGSGAAAAPSSLLLVVGSEFGSPGLLTYVLEELERGIRSWDVDPGVCNLDEQLKVFVSRHSATFSSIVKGQRSLHHRGDNLETLVLLNPSDKSLYDELRNLLLDPASHKLLVLAGPCLEETGELLLQTGGFSPHHFLQVLKDREIRDILATTPPPVQPPILTITCPTFGDWAQLAPAVPGLQGALRLQLRLNPPAQLPNSEGLCEFLEYVAESLEPPSPFELLEPPTSGGFLRLGRPCCYIFPGGLGDAAFFAVNGFTVLVNGGSNPKSSFWKLVRHLDRVDAVLVTHPGADSLPGLNSLLRRKLAERSEVAAGGGSWDDRLRRLISPNLGVVFFNACEAASRLARGEDEAELALSLLAQLGITPLPLSRGPVPAKPTVLFEKMGVGRLDMYVLHPPSAGAERTLACVCALLVWHPAGPGEKVVRVLFPGCTPPACLLDGLVRLQHLRFLREPVVTPQDLEGPGRAESKESVGSRDSSKREGLLATHPRPGQERPGVARKEPARAEAPRKTEKEAKTPRELKKDPKPSVSRTQPREVRRAASSVPNLKKTNAQAAPKPRKAPSTSHSGFPPVANGPRSPPSLRCGEASPPSAACGSPASQLVATPSLELGPIPAGEEKALELPLAASSIPRPRTPSPESHRSPAEGSERLSLSPLRGGEAGPDASPTVTTPTVTTPSLPAEVGSPHSTEVDESLSVSFEQVLPPSAPTSEAGLSLPLRGPRARRSASPHDVDLCLVSPCEFEHRKAVPMAPAPASPGSSNDSSARSQERAGGLGAEETPPTSVSESLPTLSDSDPVPLAPGAADSDEDTEGFGVPRHDPLPDPLKVPPPLPDPSSICMVDPEMLPPKTARQTENVSRTRKPLARPNSRAAAPKATPVAAAKTKGLAGGDRASRPLSARSEPSEKGGRAPLSRKSSTPKTATRGPSGSASSRPGVSATPPKSPVYLDLAYLPSGSSAHLVDEEFFQRVRALCYVISGQDQRKEEGMRAVLDALLASKQHWDRDLQVTLIPTFDSVAMHTWYAETHARHQALGITVLGSNSMVSMQDDAFPACKVEF
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable