Merck
SAB1407454
Sigma-Aldrich
Anti-DCXR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DCR, HCR2, HCRII, KIDCR, P34H, SDR20C1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~26.84 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DCXR(51181)
Allgemeine Beschreibung
DCXR is an enzyme that has both diacetyl reductase (EC 1.1.1.5) and L-xylulose reductase (EC 1.1.1.10) activities (Nakagawa et al., 2002 [PubMed 11882650]).[supplied by OMIM
Immunogen
DCXR (AAH01470, 1 a.a. ~ 244 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELFLAGRRVLVTGAGKGIGRGTVQALHATGARVVAVSRTQADLDSLVRECPGIEPVCVDLGDWEATERALGSVGPVDLLVNNAAVALLQPFLEVTKEAFDRSFEVNLRAVIQVSQIVARGLIARGVPGAIVNVSSQCSQRAVTNHSVYCSTKGALDMLTKVMALELGPHKIRVNAVNPTVVMTSMGQATWSDPHKAKTMLNRIPLGKFAEVEHVVNAILFLLSDRSGMTTGSTLPVEGGFWAC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)