Merck
SAB1407452
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B14 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DHRS10, SDR47C1, retSDR3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~28.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
17-beta-hydroxysteroid dehydrogenases, such as HSD17B14, are primarily involved in metabolism of steroids at the C17 position and also of other substrates, such as fatty acids, prostaglandins, and xenobiotics (Lukacik et al., 2007 [PubMed 17067289]).[supplied by OMIM
Immunogen
HSD17B14 (NP_057330.2, 1 a.a. ~ 270 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATGTRYAGKVVVVTGGGRGIGAGIVRAFVNSGARVVICDKDESGGRALEQELPGAVFILCDVTQEDDVKTLVSETIRRFGRLDCVVNNAGHHPPPQRPEETSAQGFRQLLELNLLGTYTLTKLALPYLRKSQGNVINISSLVGAIGQAQAVPYVATKGAVTAMTKALALDESPYGVRVNCISPGNIWTPLWEELAALMPDPRATIREGMLAQPLGRMGQPAEVGAAAVFLASEANFCTGIELLVTGGAELGYGCKASRSTPVDAPDIPS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)