SAB1405282
Monoclonal Anti-ASRGL1 antibody produced in mouse
clone 5C8, ascites fluid
Synonym(e):
ALP, ALP1, FLJ22316
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5C8, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~45.91 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASRGL1(80150)
Immunogen
Sequence
MGVPEIPGEKLVTERNKKRLEKEKHEKGAQKTDCQKNLGTVGAVALDCKGNVAYATSTGGIVNKMVGRVGDSPCLGAGGYADNDIGAVSTTGHGESILKVNLARLTLFHIEQGKTVEEAADLSLGYMKSRVKGLGGLIVVSKTGDWVAKWTSTSMPWAAAKDGKLHFGIDPDDTTITDLP
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)