SAB1405165
Monoclonal Anti-CENPJ antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BM032, CPAP, LAP, LIP1, MCPH6, MGC131581, MGC131582, MGC142222, MGC142224
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.21 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CENPJ(55835)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KYTTAARTFPDKKEREEIQTLKQQIADLREDLKRKETKWSSTHSRLRSQIQMLVRENTDLREEIKVMERFRLDAWKRAEAIESSLEVEKKDKLANTSVRFQNSQISSGTQ
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable