SAB1404914
Monoclonal Anti-NISCH antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ14425, FLJ40413, FLJ90519, I-1, IRAS, KIAA0975
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NISCH(11188)
Immunogen
Sequence
LTGSTPMQVVTCLTRDSYLTHCFLQHLMVVLSSLERTPSPEPVDKDFYSEFGNKTTGKMENYELIHSSRVKFTYPSEEEIGDLTFTVAQKMAEPEKAPAL
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable