SAB1404587
Monoclonal Anti-PKP4 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ31261, FLJ42243, p0071
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PKP4(8502)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EGQPQTRQEAASTGPGMEPETTATTILASVKEQELQFQRLTRELEVERQIVASQLERCRLGAESPSIASTSSTEKSFPWRSTDVPNTGVSKPRVSDAVQ
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)