Merck
SAB1404586
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPFIBP2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Cclp1, DKFZp781K06126, MGC42541
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPFIBP2(8495)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PPFIBP2, or liprin-beta-2, belongs to the liprin-beta family. See liprin-beta-1 (MIM 603141) for background on liprins.[supplied by OMIM
Immunogen
PPFIBP2 (NP_003612, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASDASHALEAALEQMDGIIAGTKTGADLSDGTCEPGLASPASYMNPFPVLHLIEDLRLALEMLELPQERAALLSQIPGPTAAYIKEWFEESLSQVNHHS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable