Merck
SAB1404482
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNP1 antibody produced in mouse
clone 1F12, ascites fluid
Synonym(e):
TP1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F12, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~32.16 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNP1(7141)
Allgemeine Beschreibung
Transition protein-1 is a spermatid-specific product of the haploid genome which replaces histone and is itself replaced in the mature sperm by the protamines (see PRM1, MIM 182880; PRM2, MIM 182890) (Luerssen et al., 1990 [PubMed 2249851]).[supplied by OMIM
Immunogen
TNP1 (AAH29516.1, 1 a.a. ~ 55 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSTSRKLKSHGMRRSKSRSPHKGVKRGGSKRKYRKGNLKSRKRGDDANRNYRSHL
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable