SAB1403919
Monoclonal Anti-HLA-DPB1 antibody produced in mouse
clone 2D3, ascites fluid
Synonym(e):
DPB1, HLA-DP1B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D3, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~54.49 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLA-DPB1(3115)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MMVLQVSAAPRTVALTALLMVLLTSVVQGRATPENYVYQGRQECYAFNGTQRFLERYIYNREEYARFDSDVGEFRAVTELGRPAAEYWNSQKDILEEKRAVPDRVCRHNYELDEAVTLQRRVQPKVNVSPSKKGPLQHHNLLVCHVTDFYPGSIQVRWFLNGQEETAGVVSTNLIRNGDWTFQILVMLEMTPQQGDVYICQVEHTSLDSPVTVEWKAQSDSAQSKTLTGAGGFVLGLIICGVGIFMHRRSKKVQRGSA
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable