SAB1403859
Monoclonal Anti-GCSH antibody produced in mouse
clone 3D8-A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GCE, NKH
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D8-A12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45.14 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCSH(2653)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MALRVVRSVRALLCTLRAVPLPAAPCPPRPWQLGVGAVRTLRTGPALLSVRKFTEKHEWVTTENGIGTVGISNFAQEALGDVVYCSLPEVGTKLNKQDEFGALESVKAASELYSPLSGEVTEINEALAENPGLVNKSCYEDGWLIKMTLSNPSELDELMSEEAYEKYIKSIEE
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable