SAB1403780
Monoclonal Anti-EPHA7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1G11, ascites fluid
Synonym(e):
EHK3, HEK11
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G11, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~56.69 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPHA7(2045)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MVFQTRYPSWIILCYIWLLRFAHTGEAQAAKEVLLLDSKAQQTELEWISSPPNGWEEISGLDENYTPIRTYQVCQVMEPNQNNWLRTNWISKGNAQRIFVELKFTLRDCNSLPGVLGTCKETFNLYYYETDYDTGRNVRENLYVKIDTIAADESFTQGDLGERKMKLNTEVREIGPLSKKGFYLAFQDVGACIALVSVKVYYKKCWSIIENLAIFPDTVTGSEFSSLVEVRGTCVSSAEEEAENAPRMHCSAEGEWLVPIGKCICKAGYQQKGDTCECK
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable