SAB1403168
Monoclonal Anti-PGLS antibody produced in mouse
clone 2D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
6PGL
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~54.49 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGLS(25796)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
MAAPAPGLISVFSSSQELGAALAQLVAQRAACCLAGARARFALGLSGGNLVSMLARELPAAVAPAGPASLARWTLGFCDERLVPFDHAESTYGLYRTHLLSRLPIPESQVITINPELPVEEAAEDYAKKLRQAFQGDSIPVFDLLILGVGPDGHTCSLFPDHPLLQEREKIVAPISDSPKPPPQRVTLTLPVLNAARTVIFVATGEGKAAVLKRILEDQEENPLPAALVQPHTGKLCWFLDEAAARLLTVPFEKHSTL
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable