SAB1402847
Monoclonal Anti-MPP2 antibody produced in mouse
clone 2B9, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp686A06252, DKFZp686J2189, DKFZp761D0712, DLG2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B9, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~86.83 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MPP2(4355)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPVAATNSETAMQQVLDNLGSLPSATGAAELDLIFLRGIMESPIVRSLAKAHERLEETKLEAVRDNNLELVQEILRDLAQLAEQSSTAAELAHILQEPHFQSLLETHDSVASKTYETPPPSPGLDPTFSNQPVPPDAVRMVGIRKTAGEHLGVTFRVEGGELVIARILHGGMVAQQGLLHVGDIIKEVNGQPVGSDPRALQELLRNASGSVILKILPSYQEPHLPRQVFVKCHFDYDPARDSLIPCKEAGLRFNAGDLLQIVNQDDANWWQACHVEGGSAGLIPSQLLEEKRKAFVKRDLELTPNSGTLCGSLSGKKKKRMMYLTTKNAEFDRHELLIYEEVARMPPFRRKTLVLIGAQGVGRRSLKNKLIMWDPDRYGTTVPYTSRRPKDSEREGQGYSFVSRGEMEADVRAGRYLEHGEYEGNLYGTRIDSIRGVVAAGKVCVLDVNPQAVKVLRTAEFVPYVVFIEAPDFETLRAMNRAALESGISTKQLTEADLRRTVEESSRIQRGYGHYFDLCLVNSNLERTFRELQTAMEKLRTEPQWVPVSWVY
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable