Merck
SAB1402445
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF1AY antibody produced in mouse
clone 1B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.65 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EIF1AY(9086)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein similar to eukaryotic translation initiation factor 1A (EIF1A). EIF1A is required for the binding of the 43S complex (a 40S subunit, eIF2/GTP/Met-tRNAi and eIF3) to the 5′ end of capped RNA. (provided by RefSeq)
Immunogen
EIF1AY (NP_004672.2, 22 a.a. ~ 95 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EKRELVFKEDGQEYAQVIKMLGNGRLEALCFDGVKRLCHIRGKLRKKVWINTSDIILVGLRDYQDNKADVILKY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)