SAB1402101
Monoclonal Anti-SPANXB1 antibody produced in mouse
clone 2E12, ascites fluid
Synonym(e):
B1, SPANX-B, SPANXB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPANXB1(728695)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MGQQSSVRRLKRSVPCESNEANEANEANKTMPETPTGDSDPQPAPKKMKTSESSTILVVRYRRNVKRTSPEELVNDHARENRINPDQMEEEEFIEITTERPKK
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)