Merck
SAB1401725
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAF7L antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ23157, TAF2Q, dJ738A13.1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAF7L(54457)
Allgemeine Beschreibung
This gene is similar to a mouse gene that encodes a TATA box binding protein-associated factor, and shows testis-specific expression. (provided by RefSeq)
Immunogen
TAF7L (NP_079161.2, 231 a.a. ~ 332 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KKRFRKTQKKVPDVKEMEKSSFTEYIESPDVENEVKRLLRSDAEAVSTRWEVIAEDGTKEIESQGSIPGFLISSGMSSHKQGHTSSEYDMLREMFSDSRSNN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)