Merck
SAB1401572
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOBTB3 antibody produced in mouse
clone 3A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0878
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA (c)
Klon:
3A10, monoclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
capture ELISA: suitable
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHOBTB3(22836)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
RHOBTB3 is a member of the evolutionarily conserved RHOBTB subfamily of Rho GTPases. For background information on RHOBTBs, see RHOBTB1 (MIM 607351).[supplied by OMIM
Immunogen
RHOBTB3 (NP_055714.2, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSIHIVALGNEGDTFHQDNRPSGLIRTYLGRSPLVSGDESSLLLNAASTVARPVFTEYQASAFGNVKLVVHDCPVWDIFDSDWYTSRNLIGGADIIVIK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)