Merck
SAB1401178
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-DQB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HLA-DQB1, HLA-DXB
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLA-DQB2(3120)
Immunogen
HLA-DQB2 (NP_872355.1, 1 a.a. ~ 231 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSWKMALQIPGGFWAAAVTVMLVMLSTPVAEARDFPKDFLVQFKGMCYFTNGTERVRGVARYIYNREEYGRFDSDVGEFQAVTELGRSIEDWNNYKDFLEQERAAVDKVCRHNYEAELRTTLQRQVEPTVTISPSRTEALNHHNLLVCSVTDFYPAQIKVQWFRNDQEETAGVVSTSLIRNGDWTFQILVMLEITPQRGDIYTCQVEHPSLQSPITVEWRPRGPPPAGLLH
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable