Merck
SAB1400667
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM15 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-C21orf83, Anti-PFM15, Anti-ZNF298
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
IF
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDM15(63977)
Verwandte Kategorien
Immunogen
PRDM15 (AAH67102.1, 1 a.a. ~ 1141 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEDGSEEIMFIWCEDCSQYHDSECPELGPVVMVKDSFVLSRARSSLPPNLEIRRLEDGAEGVFAITQLVKRTQFGPFESRRVAKWEKESAFPLKVFQKDGHPVCFDTSNEDDCNWMMLVRPAAEAEHQNLTAYQHGSDVYFTTSRDIPPGTELRVWYAAFYAKKMDKPMLKQAGSGVHAAGTPENSAPVESEPSQWACKVCSATFLELQLLNEHLLGHLEQAKSLPPGSQSEAAAPEKEQDTPRGEPPAVPESENVATKEQKKKPRRGRKPKVSKAEQPLVIVEDKEPTEQVAEIITEVPPDEPVSATPDERIMELVLGKLATTTTDTSSVPKFTHHQNNTITLKRSLILSSRHGIRRKVIKQLGEHKRVYQCNICSKIFQNSSNLSRHVRSHGDKLFKCEECAKLFSRKESLKQHVSYKHSRNEVDGEYRYRCGTCEKTFRIESALEFHNCRTDDKTFQCEMCFRFFSTNSNLSKHKKKHGDKKFACEVCSKMFYRKDVMLDHQRRHLEGVRRVKREDLEAGGENLVRYKKEPSGCPVCGKVFSCRSNMNKHLLTHGDKKYTCEICGRKFFRVDVLRDHIHVHFKDIALMDDHQREEFIGKIGISSEENDDNSDESADSEPHKYSCKRCQLTFGRGKEYLKHIMEVHKEKGYGCSICNRRFALKATYHAHMVIHRENLPDPNVQKYIHPCEICGRIFNSIGNLERHKLIHTGVKSHACEQCGKSFARKDMLKEHMRVHDNVREYLCAECGKGMKTKHALRHHMKLHKGIKEYECKECHRRFAQKVNMLKHCKRHTGIKDFMCELCGKTFSERNTMETHKLIHTVGKQWTCSVCDKKYVTEYMLQKHVQLTHDKVEAQSCQLCGTKVSTRASMSRHMRRKHPEVLAVRIDDLDHLPETTTIDASSIGIVQPELTLEQEDLAEGKHGKAAKRSHKRKQKPEEEAGAPVPEDATFSEYSEKETEFTGSVGDETNSAVQSIQQVVVTLGDPNVTTPSSSVGLTNITVTPITTAAATQFTNLQPVAVGHLTTPERQLQLDNSILTVTFDTVSGSAMLHNRQNDVQIHPQPEASNPQSVAHFINLTTLVNSITPLGSQLSDQHPLTWRAVPQTDVLPPPQPQAPPQQAAQPQVQAEQQQQQMYSY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)