Merck
SAB1400629
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJC11 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ10737, Anti-RP1-126A5.3, Anti-dJ126A5.1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNAJC11(55735)
Immunogen
DNAJC11 (AAH14145, 1 a.a. ~ 507 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATALSEEELDNEDYYSLLNVRREASSEELKAAYRRLCMLYHPDKHRDPELKSQAERLFNLVHQAYEVLSDPQTRAIYDIYGKRGLEMEGWEVVERRRTPAEIREEFERLQREREERRLQQRTNPKGTISVGVDATDLFDRYDEEYEDVSGSSFPQIEINKMHISQSIEAPLTATDTAILSGSLSTQNGNGGGSINFALRRVTSAKGWGELEFGAGDLQGPLFGLKLFRNLTPRCFVTTNCALQFSSRGIRPGLTTVLARNLDKNTVGYLQWRWGIQSAMNTSIVRDTKTSHFTVALQLGIPHSFALISYQHKFQDDDQTRVKGSLKAGFFGTVVEYGAERKISRHSVLGAAVSVGVPQGVSLKVKELEKQRESAATDVLQKKQEAESAVRLMQESVRRIIEAEESRMGLIIVNAWYGKFVNDKSRKSEKVKVIDVTVPLQCLVKDSKLILTEASKAGLPGFYDPCVGEEKNLKVLYQFRGVLHQVMVLDSEALRIPKQSHRIDTDG
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)