SAB1305635
ANTI-CLEAVED LC3B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1ALC3, MAP1LC3B, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
14688 Da
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: 1:10-1:50
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3B(81631)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable