SAB1305510
MONOCLONAL ANTI-PDGFR antibody produced in mouse
clone 275CT1, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Beta platelet-derived growth factor receptor, PDGFR, PDGFR1, PDGFRB, Platelet-derived growth factor receptor beta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
crude ascites
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
275CT1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
123968 Da
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
western blot: 1:500-1:16000
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDGFRB(5159)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable