SAB1305349
ANTI-CYP4F8(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CYP4F8, CYPIVF8, Cytochrome P450 4F8
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
59995 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP4F8(11283)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)