SAB1305334
ANTI-OPRS1 (CENTER) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Aging-associated gene 8 protein, OPRS1, SIGMAR1, SRBP, Sigma non-opioid intracellular receptor 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
25128 Da
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SIGMAR1(10280)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable