SAB1300412
Anti-HS2ST1 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-2-O-sulfotransferase, Anti-2OST, Anti-HS2ST, Anti-HS2ST1, Anti-Heparan sulfate 2-O-sulfotransferase 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HS2ST1(9653)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human HS2ST1.
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable