Wichtige Dokumente
SAB1300002
Monoclonal Anti-SUV39H1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KMT1A, Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1,
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
42AT239.96.72, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUV39H1(6839)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
This antibody was raised using purified recombinant GST fusion protein encoding N-terminal of human SUV39H1.
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)