Wichtige Dokumente
S9757
Sulfabenzamid
Synonym(e):
N1-Benzoylsulfanilamid, N-Sulfanilylbenzamid
About This Item
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O3S/c14-11-6-8-12(9-7-11)19(17,18)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
InChIKey
PBCZLFBEBARBBI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable