Fortfahren mit
S9549
Superoxid-Dismutase-Polyethylenglycol aus Rindererythrocyten
lyophilized powder, ≥1,350 units/mg protein
Synonym(e):
PEG-SOD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥1,350 units/mg protein
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥1,350 units/mg protein
mol wt
5000 Da
composition
Protein, ≥20% biuret
extent of labeling
≥10 mol PEG per mol protein
storage temp.
−20°C
General description
Superoxid-Dismutase aus Rinder-Erythrozyten ist eine Kupfer- und Zink-Superoxid-Dismutase. Kupfer- und Zink-Ionen werden durch die Reste am aktiven Situs koordiniert. Es weist ein β-Zylinder-Struktur auf.
Application
Superoxiddismutase-Polyethylenglycol wurde verwendet:
  • bei der Inkubation von Lungenschnitten zur Messung der Fluoreszenz von Dihydroethidium (DHE) in kultivierten Endothelzellen der Lungenarterie von Rindern[1]
  • als Zusatzstoff in T-Zellkulturen zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Zytokinproduktion
  • bei der Präinkubation Arteria carotis-Schnitten vor der DHE-Behandlung
Biochem/physiol Actions
Superoxiddismutase-Polyethylenglycol (SOD-PEG) ist im Abfangen freier Radikale in Verletzungen effektiver als SOD. Es reduziert die oxidativen Schäden in der Zellkultur der Eierstockfollikel und während einer Transplantation von Eierstockgewebe. SOD-PEG baut außerdem wirksam Hyperoxid in Anomalien der Mitochondrien ab.
Packaging
Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, das PEG und 5 % Citratpuffersalze enthält.
Preparation Note
Aus Enzymen gewonnen
Other Notes
Superoxid-Dismutase aus Rinder-Erythrozyten an Methoxy-Polyethylenglycol, M.W. 5000, durch sekundäre Aminverbindung gekoppelt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7446S5395574594
specific activity
≥1,350 units/mg protein
specific activity
≥4,500 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein
specific activity
≥3000 units/mg dry wt.
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
mol wt
5000 Da
mol wt
32.5 kDa
mol wt
32.5 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
extent of labeling
≥10 mol PEG per mol protein
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)