Fortfahren mit
S8777
Worthington-Zubehör
tipping stand for 25 L Dewar
Synonym(e):
dewar stand, D025-8C00, cryogenic dewar, cryogenic storage, dewar tipping stand
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pack of 1 ea
€ 1.420,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 366582
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Dieser Ständer ermöglicht das sichere Ausgießen von Flüssigkeiten aus Dewargefäßen. Für mehr Mobilität und leichtere Handhabung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0509R0384Z743999
manufacturer/tradename
Worthington 366582
manufacturer/tradename
Worthington 366783
manufacturer/tradename
Worthington R036-9C34
manufacturer/tradename
Worthington RS60-9C16
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington-Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)