Fortfahren mit
S8295
Natriumselenat
BioXtra
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2SeO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.94
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
236-501-8
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.02%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4Se/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Application
Natriumselenat wird als anorganische Selenquelle verwendet:
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Immunantwort und die Krankheitsresistenz von Garnelen
  • zur Untersuchung seiner antioxidativen Verteidigungsmechanismen und bei der Glukosehomöostase bei Streptozotocin-induziertem Diabetes
  • als Standard bei der enzymatischen Hydrolyse
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S088271950S9133
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.02%, NH4+: ≤0.05%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 18.9 g/L)
pH
-
pH
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.1%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumselenat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the storage condition of the product?
    1 answer
    1. This product is stored in room temperature. Store tightly closed in a dry and well-ventilated place. Please see section 7 of the Safety Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/s8295