Fortfahren mit
71950
Natriumselenit
anhydrous, ≥90.0% (RT)
Synonym(e):
Selenious acid disodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2SeO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-267-9
MDL number:
Assay:
≥90.0% (RT)
Form:
powder
€ 84,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90.0% (RT)
form
powder
loss
≤0.5% loss on drying, 200 °C
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium selenite is a common source of selenium in the synthesis of zinc selenide (ZnSe). It is used as a key precursor in the synthesis of bismuth selenide nanocomposites, nickel cobalt selenides, selenium nanobelts and t-selenium nanotubes.
Sodium selenite can be used:
  • In dehydrogenation of benzoins to benzils and, flavanones to flavones under thermal and microwave conditions.
  • As a catalyst along with cysteine or glutathione in the reductive debromination of vic-dibromides to alkenes.
  • To prepare bis(methylmercuric) selenide (BMS) by reacting with methylmercuric chloride and reduced glutathione or cysteine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9133O013671959
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥90.0% (RT)
assay
≥97.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
>350 °C (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
mp
-
mp
884 °C (lit.)
loss
≤0.5% loss on drying, 200 °C
loss
-
loss
-
loss
≤0.2% loss on ignition, 900 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumselenit
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Bimetallic nickel cobalt selenides: a new kind of electroactive material for high-power energy storage.
Chen H, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(47), 23653-23659 (2015)
New method for bis (methylmercuric) selenide synthesis from methylmercuric chloride, sodium selenite and reduced glutathione
Naganuma A and Imura N
Chemosphere, 10(4), 441-443 (1981)
Multifunctional bismuth selenide nanocomposites for antitumor thermo-chemotherapy and imaging.
Li Z, et al.
ACS Nano, 10(1), 984-997 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71950-500G04061833440957
71950-100G04061832855332
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf