Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H54N12O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
858.85
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
R G Strachan et al.
Journal of medicinal chemistry, 22(5), 586-588 (1979-05-01)
Less than Glu-Ala-Lys-Ser-Gln-Gly-Gly-Ser-Asn, a proposed serum thymic factor, has been synthesized. The protected precursor, less than Glu-Ala-Lys(i-Noc)-ser(Bzl)-Gln-Gly-Gly-Ser(Bzl)-Asn, was prepared by a combination of solid phase and solution methods. The benzyl blocking groups were removed by HF and the i-Noc blocking
Biochemical characterisation of a serum thymic factor.
J Bach et al.
Nature, 266(5597), 55-57 (1977-03-03)
J M Pleau et al.
The Journal of biological chemistry, 252(22), 8045-8047 (1977-11-25)
The amino acid sequence of a circulating thymic factor (FTS, facteur thymique sérique) isolated from pig serum has been established as less than Glu-Ala-Lys-Ser-Gln-Gly-Gly-Ser-Asn-OH. This sequence was obtained by Edman analysis both on the intact peptide and after tryptic digestion.