Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 347,00 € 294,95 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.060,00 |
Über diesen Artikel
€ 294,95
Listenpreis€ 347,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 75 to 90°, c = 1.0 in DMSO
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC1CCN(CC1)CC[C@H]2CCCN2S(=O)(=O)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
InChI key
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Gene Information
human ... HTR7(3363)
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C) | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?