Merck
S7070
Anti-Semaphorin 6A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Sema 6A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d), IHC, WB
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 0.5-1 μg/mL using rmWnt-1, immunohistochemistry: 2-5 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL using rmWnt-1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Sema6a(20358)
Immunogen
Sf21-derived, recombinant mouse semaphorin 6A (rmSema 6A).
Biochem/physiol Actions
This antibody shows ~25% cross-reactivity with rhSema 6A and less than 1% cross-reactivity with rhSema 3A, rhSema 3B, rmSema 3C, rmSema 3F, and rmSema 7A.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S7070-100UG04061831504583