Merck
S6407
N-Succinyl-Ile-Ala-7-amido-4-methylcoumarin
protease substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H29N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.49
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C23H29N3O7/c1-5-12(2)21(26-18(27)8-9-19(28)29)23(32)24-14(4)22(31)25-15-6-7-16-13(3)10-20(30)33-17(16)11-15/h6-7,10-12,14,21H,5,8-9H2,1-4H3,(H,24,32)(H,25,31)(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
JHJBNOSZSJDELK-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)