Merck
S5571
β-Synuclein histidine-tagged human
N-terminal, recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
SNCB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SNCB(6620)
Biochem/physiol Actions
β-synuclein is an acidic, neuronal protein considered to be a non-amyloidogenic homolog of α-synuclein. It has been postulated that β-synuclein could act as a physiological inhibitor of α-synuclein aggregation and thus protect the central nervous system from the neurotoxic effects of α-synuclein.
Acidic, neuronal protein considered to be a non-amyloidogenic homolog of α-synuclein.
Preparation Note
Reconstitute with 0.5 mL water (~1 mg/mL). Store in working aliquots at −20 °C.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S5571-500UG04061833631836