Merck
S4895
Sigma-Aldrich
Tin(II) tartrate
~99%
Synonym(e):
Stannous tartrate
About This Item
Lineare Formel:
SnC4H4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
~99%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1C(O)C(=O)O[SnH2]OC1=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)