Merck
S4647
Glass spreaders
120° bend
Synonym(e):
cell spreader, glass spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122103
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
Constructed of 4 mm diameter glass rod with polished ends, with 130 mm long handles and 50 mm long spreader segments.
Application
For inoculating petri dishes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass spreaders
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)