Fortfahren mit
S3875
Seleno-DL-methionin
≥99% (TLC)
Synonym(e):
2-amino-4-(methylseleno)-Butanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.11
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
215-977-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1758204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Seleno-DL-methionin, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[Se]CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
RJFAYQIBOAGBLC-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3132M1126M9625
description
≥99% (TLC)
description
≥98% (TLC), powder
description
-
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
detection
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)