Merck
S3752
Tin(II) stearate
≥90%
Synonym(e):
Stannous octadecanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H70O4Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.65
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-266-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tin(II) stearate, ≥90%
InChI key
UKCSJTDHWBRUPC-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C18H36O2.Sn.2H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;;
SMILES string
[SnH4].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
assay
≥90%
form
solid
color
off-white to tan
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)