Wichtige Dokumente
S3321
SUN B8155
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
5-[1-[(2-Aminophenyl)imino]ethyl]-1,6-dihydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: ≥5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(=O)N(O)C(O)=C1\C(C)=N\c2ccccc2N
InChI
1S/C14H15N3O3/c1-8-7-12(18)17(20)14(19)13(8)9(2)16-11-6-4-3-5-10(11)15/h3-7,19-20H,15H2,1-2H3/b16-9+
InChIKey
SGJLINMLDNLWOS-CXUHLZMHSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)