Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 413,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
SMILES string
[H]\C(c1ccc(SC)cc1)=C2/C(C)=C(CC(O)=O)c3cc(F)ccc23
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
InChI key
LFWHFZJPXXOYNR-MFOYZWKCSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description A cell-permeable, active metabolite of Sulindac. | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), solid |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: ≥22 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2.8 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL, dilute aqueous acid: insoluble |
| color yellow | color yellow-orange | color white to light pink | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulindac sulfide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?