Fortfahren mit
S3126
Sperm nuclei from salmon
powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
€ 57,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sperm nuclei from salmon, Type II-S
biological source
fish (salmon)
Quality Segment
type
Type II-S
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
An excellent source of protamine and high molecular weight DNA.
Preparation Note
Carefully processed to minimize degradation.
Analysis Note
Crude
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P400531149P3880
biological source
fish (salmon)
biological source
fish (salmon)
biological source
fish
biological source
fish (salmon)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
type
Type II-S
type
Grade IV
type
-
type
Grade V
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)