Merck
S2877
Zinn(II)-fluorid
Synonym(e):
Zinndifluorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
F2Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.71
EC Number:
231-999-3
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
density
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[SnH2]F
InChI
1S/2FH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ANOBYBYXJXCGBS-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Reilly et al.
Journal of applied microbiology, 117(6), 1798-1809 (2014-09-30)
To test the effect of 0·4% stannous fluoride (SnF2 ) glycerine-based gels on specific portions of the bacterial community in both a clinical observational study and in vitro multispecies plaque-derived (MSPD) biofilm model. Potential changes to specific portions of the
J P Randall et al.
Australian dental journal, 60(3), 368-374 (2014-10-29)
Streptococcus mutans is an important bacterial species implicated in dental caries. This laboratory study compared the antimicrobial activity of a number of fluoride containing and herbal dentifrices and their components against S. mutans. An agar diffusion method was used with